Learn More
Gibco™ Human beta-NGF Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
The functional form of Recombinant Human beta-NGF is a non-covalently-linked homodimer of two 13.5 kDa, polypeptide monomers that each contain 120 amino acids and three disulfide bonds, which are required for biological activity. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | P01138 |
| For Use With (Application) | ELISA, Functional Assay, Western Blot |
| Formulation | protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 4803 |
| Molecular Weight (g/mol) | 27 kDa |
| Name | Human beta-NGF |
| Quantity | 20 μg |
| Source | E. coli |
| Regulatory Status | RUO |
| Endotoxin Concentration | <1 EU/ μg |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.