Learn More
Invitrogen™ Human Brain Reference RNA for QuantiGene Assays
Beschreibung
Human Brain Total RNA is a total RNA sample extracted from neural tissue for use as a positive control in QuantiGene assays.
Spezifikation
Spezifikation
| Species | Human |
| Sample Type | RNA |
| For Use With (Application) | Nucleic Acid Quantitation |
| Product Type | Reference RNA |
| Quantity | 10 μg |
| Sample Source | Pooled, Normal Tissue |
| Shipping Condition | Dry Ice |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?