Learn More
Novus Biologicals™ Human Breast Tissue Lysate (Adult Tumor)
Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Unit Size:
0.10mg
Specifikationer
Specifikationer
| Preparation Method | These lysates are proteomic discovery tools.Researchers should validate and optimize for individual use. Potential applications MAY include WB, immunoprecipitation, protein-protein interactions, ligand binding, ELISA. Note: For use in 1D and 2D gel electrophoresis, the addition of a denaturing gel loading buffer with reducing agents may be required. |
| Quantity | 0.1 mg |
| Content And Storage | Store at -20°C short term. Aliquot and store at -70°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Target | Breast |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering