Learn More
Human BTNL8 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB9359-100
 View more versions of this product
Product Code. 18705489
  • 497.00€ / 100µg
Description
BTNL8 Monoclonal specifically detects BTNL8 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
BTNL8
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
BTN9.2, butyrophilin-like 8, butyrophilin-like protein 8, UNQ702/PRO1347
Human embryonic kidney cell line HEK-293-derived Human BTNL8 Gln18-Lys238 Accession # Q6UX41-1
100 μg
79908
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG
Western Blot, Flow Cytometry
2187B
Western Blot 2 μg/mL, Simple Western 50 μg/mL, Flow Cytometry 0.25 μg/5 x 10^6 cells
Q6UX41-1
Rabbit
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Primary
Detects human BTNL8 in direct ELISAs and Western blots.
Human
Supernatant
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt