Learn More
Human Coronavirus Nucleocapsid Protein Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-12766-100ul
 View more versions of this product
Artikelnummer. 18655137
  • 275.00€ / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Human Coronavirus Nucleocapsid Protein Polyclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Nucleocapsid Protein in HCoV-229E samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Human Coronavirus Nucleocapsid Protein
Polyclonal
Western Blot 1:2000-1:10000, ELISA 1:5000-1:10000
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
HCoV-229E
Purified
Western Blot, ELISA
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Human Coronavirus Nucleocapsid Protein (Accession#: NP_073556.1; Met1-Asn389)
100 μg
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt