Learn More
Human Coronavirus Spike Protein Antibody (07), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-06647-50ul
 View more versions of this product
Product Code. 18614926
  • 241.00€ / 50µL
Beskrivning
Beskrivning
Human Coronavirus Spike Protein Monoclonal antibody specifically detects Human Coronavirus Spike Protein in HCoV-HKU1 samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Human Coronavirus Spike Protein
Monoclonal
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
3200426
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, ELISA
07
Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:1000-1:2000
HKU1, Spike glycoprotein
This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant HCoV-HKU1 (Accession#: YP_173238.1; Met 1-Arg 760).
50 μg
Primary
HCoV-HKU1
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.