Learn More
Human G-CSFR/CD114 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody has been used in 2 publications
Marca:  R&D Systems AF-381-PB
Codice prodotto. 18019161
  • 478.00€ / 100µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
G-CSFR/CD114 Polyclonal specifically detects G-CSFR/CD114 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
G-CSFR/CD114
Polyclonal
Unconjugated
Q99062
CSF3R
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human G-CSF R/CD114 Glu25-Pro621 Accession # Q99062
100 μg
Primary
Detects human G-CSF R/CD114 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant human (rh) G-CSF and rhGM-CSF R alpha is observed.
Human
IgG
Western Blot
LYOPH
Western Blot 0.5 ug/mL
CD114, CD114 antigen, colony stimulating factor 3 receptor (granulocyte), CSF3R, Csfgr, G-CSF R, G-CSF receptor, GCSFR, GCSFRG-CSF-R, granulocyte colony-stimulating factor receptor
Goat
Affinity Purified
RUO
1441
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato