Learn More
Human Hepassocin/FGL1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB16142-100
 View more versions of this product
Product Code. 18741677
  • 466.00€ / 100µg
Description
Hepassocin/FGL1 Monoclonal specifically detects Hepassocin/FGL1 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Hepassocin/FGL1
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
FGL1, fibrinogen-like 1, fibrinogen-like protein 1, Fibrinogen-like-protein 1, FREP1, Hepassocin, hepatocellular carcinoma-related sequence, Hepatocyte-derived fibrinogen-related protein 1, HFREP-1, HFREP1MGC12455, HP-041, LFIRE1, LFIRE-1, Liver fibrinogen-related protein 1
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Hepassocin/FGL1, Met1-Ile312, Accession # BAB70690
100 μg
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
1016024
Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL, CyTOF-ready
BAB70690
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
2267
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt