Läs mer
Human IFN-beta Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 4 publications
Brand:  R&D Systems MAB814-100
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18706489
  • 519.00€ / 100µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
IFN-beta Monoclonal specifically detects IFN-beta in Human samples. It is validated for Western Blot, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
IFN-beta
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Fibroblast interferon, IFB, IFBIFNB, IFF, IFNB, IFNB1, IFNbeta, IFN-beta, interferon beta, interferon, beta 1, fibroblast, MGC96956
Mouse
Protein A or G purified from ascites
RUO
3456
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization
76703
Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 uL/10^6 cells, Neutralization 7-21 ug/mL
P01574
IFNB1
E. coli-derived recombinant human IFN-beta Met22-Asn187 Accession # P01574
100 μg
Primary
Detects human IFN-beta in Western blots. In Western blots, this antibody does not cross-react with recombinant human IFN-alpha .
Human
Ascites
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.