Learn More
R&D Systems™ Human IL-17B (NP_055258.1) VersaClone cDNA
Tekniske data
Tekniske data
| Gene | IL-17B |
| Accession Number | NP_055258.1 |
| Gene ID (Entrez) | 27190 |
| Gene Alias | Cytokine Zcyto7, cytokine-like protein ZCYTO7, IL17B, IL-17Binterleukin-17 beta, IL20, IL-20interleukin-17B, interleukin 17B, interleukin 20, Interleukin-20, MGC138900, MGC138901, neuronal interleukin-17 related factor, Neuronal interleukin-17-related factor, NIRF, ZCYTO7interleukin-20 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Quantity | 10 μg |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?