Learn More
Human Laminin alpha 4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB7340-SP
Product Code. 18787769
  • 208.00€ / 25µg
Description
Laminin alpha 4 Monoclonal specifically detects Laminin alpha 4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Laminin alpha 4
Monoclonal
LYOPH
Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Q16363
LAMA4
Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human Laminin alpha 4 Arg826-Ser1816 Accession # Q16363
25 μg
Primary
Detects human Laminin alpha 4 in ELISAs. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant mouse Laminin alpha 4 or recombinant human Laminin alpha 3 is observed.
Human
Purified
Immunocytochemistry
839084
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
DKFZp686D23145, LAMA3LAMA4*-1, LAMA4, laminin alpha 4 chain, laminin subunit alpha-4, laminin, alpha 4, Laminin-14 subunit alpha, Laminin-8 subunit alpha, Laminin-9 subunit alpha
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
3910
Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only