Learn More
Novus Biologicals™ Human Parathyroid Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor)
Shop All Bio Techne ProductsBeskrivning
The Human Parathyroid Whole Tissue Lysate (Adult Whole Tumor) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Tissue | Endocrine |
| Quantity | 1 mg |
| Storage Buffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test Specificity | Total Protein - Human Tumor Tissue: Parathyroid |
| Cellular Fraction | Whole |
| Tissue Condition | Tumor |
| Cross Reactivity | Human |
| Host Species | Human |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Visa mer |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?