Learn More
Gibco™ Human R-Spondin 1 Recombinant Protein, PeproTech®
Beschreibung
120-38-1MG will be provided as 2 x 500 μg (120-38-500UG). Recombinant Human R-Spondin-1 is a 26.7 kDa protein consisting of 243 amino acid residues. Due to glycosylation, R-Spondin-1 migrates at an apparent molecular weight of approximately 40.0 kDa by SDS-PAGE analysis under reducing conditions. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis.
Spezifikation
Spezifikation
| Accession Number | Q2MKA7 |
| For Use With (Application) | Bioactivity, Control |
| Formulation | Protein with no preservative |
| Gene ID (Entrez) | 284654 |
| Molecular Weight (g/mol) | 26.7 kDa |
| Name | Human R-Spondin 1 |
| Purification Method | Purified |
| Quantity | 100 μg |
| Source | CHO cells |
| Storage Requirements | -20°C |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.