Learn More
R&D Systems™ Human SorCS3 (NP_055793.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18481590
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 μg
missing translation for 'unitSize':
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity missing translation for 'unitSize'
18481590 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18481590 missing translation for 'mfr' R&D Systems™ missing translation for 'supplierNo' RDC3436
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1195.00€
    1129.80€ / 10µg
    Save 65.20€
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene SorCS3
Accession Number NP_055793.1
Gene ID (Entrez) 22986
Gene Alias 6330404A12Rik, KIAA1059SORCS, sortilin-related VPS10 domain containing receptor 3, VPS10 domain receptor protein SORCS 3 (SORCS3), VPS10 domain-containing receptor SorCS3
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.