Learn More
Invitrogen™ Human SPTLC1 Synthetic Peptide
Código de producto. 15225259
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15225259 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15225259 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PEP1255
 Restricted Item
Estimated Shipment: 09-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Synthetic Peptide
This peptide corresponds to 17 amino acids near the carboxy terminus of human SPT1. PEP-1255 can be used as a blocking peptide with polyclonal antibody PA5-21141.
Serine palmitoyltransferase (SPT) is the key enzyme in sphingolipid biosynthesis. It catalyzes the pyridoxal-5-prime-phosphate-dependent condensation of L-serine and palmitoyl-CoA to 3-oxosphinganine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Gene ID (Entrez) 10558
Species Human
Purification Method purified
Accession Number O15269
Common Name SPTLC1
Concentration 200 μg/mL
Content And Storage -20°C
Description Synthetic Peptide
Format Liquid
Formulation PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2
For Use With (Application) Blocking Assay, Control
Gene Alias AW552086; C77762; E030036H05; fc75h04; fp41c08; hLCB1; HSAN; HSAN1; HSN1; hypothetical protein LOC553981; hypothetical protein LOC614165; LBC1; LCB 1; LCB1; long chain base biosynthesis protein 1; MGC14645; rCG_44191; RGD1306617; RP11-118F2.1; serine C-palmitoyltransferase; serine palmitoyltransferase 1; serine palmitoyltransferase long chain base subunit 1; serine palmitoyltransferase subunit 1; serine palmitoyltransferase, long chain base subunit 1; serine-palmitoyl-CoA transferase 1; SPT 1; Spt1; SPTI; sptlc1; wu:fc75h04; wu:fp41c08; zgc:112247
Gene Symbol Sptlc1
Lyophilized No
Preservative Sodium azide
Product Type Peptide
Quantity 50 μg
Regulatory Status RUO
Storage Buffer PBS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.