Learn More
Novus Biologicals™ Human Trachea Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Shop All Bio Techne ProductsDescription
The Human Trachea Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifications
Specifications
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Tissue | Respiratory |
| Quantity | 1 mg |
| Storage Buffer | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test Specificity | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Trachea |
| Cellular Fraction | Whole |
| Tissue Condition | Normal |
| Cross Reactivity | Human |
| Host Species | Human |
| Concentration | 5 mg/mL |
| Show More |
For Research Use Only
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?