Learn More
Human VCAM-1/CD106 Antibody, Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB11671-100
 View more versions of this product
Product Code. 30306749
  • 527.00€ / 100µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
VCAM-1/CD106 Monoclonal antibody specifically detects VCAM-1/CD106 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Multiplex Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
VCAM-1/CD106
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose.
CD106, CD106 antigen, DKFZp779G2333, INCAM-100, L1CAM, MGC99561, vascular cell adhesion molecule 1, vascular cell adhesion protein 1, V-CAM 1, VCAM1, VCAM-1
Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human VCAM-1/CD106, Phe25-Glu698, Accession # P19320
100 μg
Primary
Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Purified
Immunohistochemistry, Multiplex Immunofluorescence
1027406
Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 15 μg/mL
P19320
Mouse
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
7412
Human
Antibody
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.