Learn More
Human VCAM-1/CD106 Antibody, Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB11671-100
 View more versions of this product
Código de producto. 30306749
  • 527.00€ / 100µg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
VCAM-1/CD106 Monoclonal antibody specifically detects VCAM-1/CD106 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Multiplex Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
VCAM-1/CD106
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with Trehalose.
CD106, CD106 antigen, DKFZp779G2333, INCAM-100, L1CAM, MGC99561, vascular cell adhesion molecule 1, vascular cell adhesion protein 1, V-CAM 1, VCAM1, VCAM-1
Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human VCAM-1/CD106, Phe25-Glu698, Accession # P19320
100 μg
Primary
Reconstitute lyophilized material at 0.2 mg/mL in sterile PBS. For liquid material, refer to CoA for concentration.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Purified
Immunohistochemistry, Multiplex Immunofluorescence
1027406
Immunohistochemistry 3-25 μg/mL, Multiplex Immunofluorescence 15 μg/mL
P19320
Mouse
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
7412
Human
Antibody
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado