Learn More
R&D Systems™ Human VEGFR3/Flt-4 (NP_002011) VersaClone cDNA
Description
The Human VEGFR3/Flt-4 (NP_002011) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for VEGFR3/Flt-4, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The VEGFR3/Flt-4 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Informations sur la commande
Ships at ambient temperature
Spécification
Spécification
| Product Type | cDNA |
| Gene | hFLT4 |
| Accession Number | NP_002011 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 3910bp |
| Gene ID (Entrez) | 2324 (Human), 14257 (Mouse) |
| Gene Alias | EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT4, FLT-4, fms-related tyrosine kinase 4, LMPH1A, PCLFLT41, soluble VEGFR3 variant 1, soluble VEGFR3 variant 2, soluble VEGFR3 variant 3, Tyrosine-protein kinase receptor FLT4, vascular endothelial growth factor receptor 3, VEGF R3, VEGFR-3, VEGFR3Fms-like tyrosine kinase 4 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?