missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Human VSIG1 (NP_001164024) VersaClone cDNA

Artikelnummer. 18784218
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Packungsgröße:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18784218 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18784218 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC2190

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

R&D Systems™ Human VSIG1 (NP_001164024) VersaClone cDNA is a member of the junctional adhesion molecule (JAM) family.

The Human VSIG1 (NP_001164024) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for VSIG1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The VSIG1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Gene VSIG1
Accession Number NP_001164024
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl
Insert Type 1285bp
pH 8.5
Gene ID (Entrez) 340547
Gene Alias Cell surface A33 antigen, dJ889N15.1, Glycoprotein A34, GPA34, MGC44287,1700062D20Rik, V-set and immunoglobulin domain containing 1, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 1
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.