Learn More
Cytiva HyClone™ Hank's 1X Balanced Salt Solutions
Click to view available options
Quantity:
100 mL
500 mL
1000 mL
6 x 500 mL
6 x 1000 mL
With Additives:
Calcium, Magnesium
Calcium, Magnesium, Phenol Red
Phenol Red
Phenol Red, Calcium, Magnesium
Without Additives:
No Calcium, No Magnesium
No Calcium, No Magnesium, No Phenol Red
No Phenol Red
Unit Size:
1000mL
100mL
500mL
Pack of 6
Description
- Used for washing and treating tissues and cells
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | cGMP and ISO 9001:2000 Guidelines |
| Content And Storage | 15° to 30°C |
| Concentration | 1 X |
| Form | Liquid |
| Product Type | Hanks' Balanced Salt Solution |
| Sterilization Method | 0.1 μm Sterile-filtered |
| With Additives | Calcium, Magnesium |
| Without Additives | No Phenol Red |
| Endotoxin Level | =1.0EU/mL |
| pH | 7.0 to 7.4 |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto