Learn More
Hydroxypropyl methylcellulose, 28-30% methoxyl, 7-12% hydroxypropyl, viscosity (2% aq. soln., 20°C) 7500-14000 mPa.s
Artikelnummer. 15405005
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
15405005 100 g 100g
15415005 500 g 500g
15425005 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15405005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045847.22
 Restricted Item
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 9004-65-3 | C56H108O30 | 1261.45 g/mol
Hydroxypropyl methylcellulose is used as an ophthalmic lubricant, an emulsifier and a thickening and suspending agent. It is widely used as an excipient in pharmaceutical formulations. It also acts as a food additive. Its eye drops are known as artificial tears, which are used to relieve eye dryness and soreness. It finds applications in various fields as tile adhesives, gypsum products, cosmetics, cement renders, contact lenses, detergents and cleaners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-65-3
Molecular Formula C56H108O30
Molecular Weight (g/mol) 1261.45
MDL Number MFCD00131360
InChI Key PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Synonym Methocel; HPMC
PubChem CID 57503849
IUPAC Name (2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4-trimethoxy-6-(methoxymethyl)-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trimethoxy-6-(methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxane;1-[[(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-tris(2-hydroxypropoxy)-6-[(2R,3R,4S,5R,6R)-4,5,6-tris(2-hydroxypropoxy)-2-(2-hydroxypropoxymethyl)oxan-
SMILES CC(COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)COCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)OCC(C)O)O.COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spezifikation
Quantity 100 g
Merck Index 14,4842
Solubility Information Miscible with water,ethanol,ether,acetone and organic solvents.
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Hydroxypropyl methylcellulose, 28 to 30% methoxyl, 7 to 12% hydroxypropyl, viscosity (2% aq. soln., 20°C) 7500 to 14000mPa.s
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.