Learn More
Ansell™ HyFlex™ 11-280 Sleeves
Descrizione
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology provides best-in-class cut protection and a soft and cool feel to the worker
- Engineered to perform in combination with any HyFlex™ cut resistant glove
- Available in three versions: Extra Wide, Wide, Narrow
Specifica
Specifica
| Size | Narrow |
| Construction | Knitted |
| Product Type | Sleeve |
| Material | HPPE Yarn |
| Color | Gray |
| Sterility | Non-sterile |
| Style | Ambidextrous |
| Disposable | Reusable |
| Closure Type | Elastic Upper with Knit Cuff |
| Seam Type | Seamless |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?