Få mere at vide
Få mere at vide
ICP-MS Internal Standard: Sc @ 100 ug/mL in 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
ICP-MS Internal Standard: Sc @ 100 ug/mL in 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Scandium |
| CAS | 7440-20-2 |
| Analyte or Component Names | Scandium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Sc |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Synonym | Sc |
| InChI Formula | InChI=1S/Sc |
| SMILES | [Sc] |
| IUPAC Name | scandium |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?