Få mere at vide
ICP-MS Internal Standard: Sc @ 100 ug/mL in 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003178
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30003178 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003178 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLISSC100100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ICP-MS Internal Standard: Sc @ 100 ug/mL in 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Scandium
CAS 7440-20-2
Analyte or Component Names Scandium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Sc
Concentration 100 μg/mL
Synonym Sc
InChI Formula InChI=1S/Sc
SMILES [Sc]
IUPAC Name scandium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 44.96
Quantity 100 mL
Formula Weight 44.956 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.