Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, FITC, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
Brand:  Proteintech SA00003-9-500UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17660337
  • 99.00€ / 500µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
IgG(H+L)
FITC
Donkey
500 μL
Mouse
Liquid
Immunofluorescence, Flow Cytometry
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado