Learn More
MAP1B, p Thr1265 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-42827AF532
Product Code. 18216834
  • 592.00€ / 0.10mL
Description
MAP1B Polyclonal specifically detects MAP1B in Human, Mouse, Rat, Chicken, Fish, Monkey, Reptile, Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MAP1B
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
DKFZp686E1099, DKFZp686F1345, FLJ38954, FUTSCH, MAP-1B, MAP5, microtubule-associated protein 1B
Rabbit
Affinity Purified
Cytoskeleton Markers, MAP Kinase Signaling, Neuronal Cell Markers
4131.0
Human, Mouse, Rat, Chicken, Fish, Monkey, Reptile, Xenopus species
IgG
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
Alexa Fluor 532
50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
MAP1B
Phosphopeptide made to a C-terminal portion of rat MAP1B. [Swiss-ProtNo. P15205]
0.1 mL
Primary
Phosphorylated Thr1265 on MAP1B (Thr1261 in rat).
Store at 4°C in the dark.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado