Learn More
Incandronate, TRC
Product Code. 30137036
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30137036 50 mg 50mg
30133959 100 mg 100mg
30010757 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30137036 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCI49970050MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 29-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124351-85-5
Molecular Formula C8H19NO6P2
Molecular Weight (g/mol) 287.19
Synonym P,P'-[(Cycloheptylamino)methylene]bisphosphonic Acid, [(Cycloheptylamino)methylene]bisphosphonic Acid, Cimadronate, Cimadronic Acid, Icandronate, Incadronic Acid, [(Cycloheptylamino)methylene]bis(phosphonic acid), [(Cycloheptylamino)methylene]diphosphonic Acid
IUPAC Name [(cycloheptylamino)-phosphonomethyl]phosphonic acid
SMILES OP(=O)(O)C(NC1CCCCCC1)P(=O)(O)O
Spezifikation
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H19NO6P2/c10-16(11,12)8(17(13,14)15)9-7-5-3-1-2-4-6-7/h7-9H,1-6H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
Formula Weight 287.0688
Chemical Name or Material Incandronate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.