Learn More
Invitrogen™ Inclacumab Recombinant Monoclonal Antibody
Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA558386
 View more versions of this product
Product Code. 30284634
  • 1204.00€ / 1mg
Description
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Inclacumab has been used in trials studying the treatment and prevention of Myocardial Infarction, Peripheral Arterial Disease (PAD), and Coronary Heart Disease, Graft Occlusion, Vascular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Inclacumab
Recombinant Monoclonal
Unconjugated
LC1004-002; RO4905417
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
1 mg/mL
25mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2
Human
1 mg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato