Learn More
Descrizione
- Available in 3 sizes: 30 mL, 100 mL, and 250 mL
- Supports food industry and pharmaceutical requirements
- Tested in accordance with BS EN 14254 for safe, leak-free performance
- Handle neatly snaps off after sample collection for ease of transportation
- Long handle length accommodates a majority of sampling applications
- Choice of clear and blue polystyrene
- Sterilized by gamma irradiation
- Individually wrapped
Specifica
Specifica
| Product Type | Dipper |
| Description | Individually Wrapped |
| Closure Material | Plastic |
| Capacity (Metric) | 30 mL |
| Color | Clear |
| Quantity | 50/Pk. |
| Length (Metric) | 385 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?