missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Indole-3-acetonitrile, TRC

Product Code. 17993035
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
5 g
10 g
Unit Size:
10g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
17993035 5 g 5g
17935035 10 g 10g
17950605 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17993035 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI5773555G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 20-10-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 771-51-7
Molecular Formula C10 H8 N2
Molecular Weight (g/mol) 156.18
Synonym Indole-3-acetonitrile, 3-Indoleacetonitrile
IUPAC Name 2-(1H-indol-3-yl)acetonitrile
SMILES N#CCc1c[nH]c2ccccc12

Spezifikation

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H8N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5H2
Formula Weight 156.0687
Chemical Name or Material 3-Indolyl-acetonitrile
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.