Learn More
Invitrogen™ Influenza A NP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (061)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA560361
 View more versions of this product
Product Code. 30533783
  • 569.00€ / 100µg
Descripción
Descripción
Widely recognize Influenza A Nucleoprotein. Has cross-reactivity in ELISA and WB with: H1N1 (A/Brevig Mission/1/1918) NP; H1N1 (A/Brisbane/02/2018) NP; H1N1 (A/California/07/2009) NP; H1N1 (A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019) NP; H1N1 (A/Hawaii/70/2019) NP; H1N1 (A/Michigan/45/2015 NP; H1N1 (A/Puerto Rico/8/34/Mount Sinai) NP (I116M); H1N1 (A/Victoria/2570/2019)/(A/Wisconsin/588/2019) NP; H2N2 (A/Ann Arbor/6/1960) NP; H3N2 (A/Aichi/2/1968) NP; H3N2 (A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2)-like NP; H3N2 (A/Darwin/9/2021)/(A/Darwin/6/2021) NP Protein; H3N2 (A/Hong Kong/1/1968) NP; H3N2 (A/Hong Kong/2671/2019) NP; H3N2 (A/Hong Kong/45/2019) NP; H3N2 (A/Hong Kong/4801/2014) NP; H3N2 (A/Kansas/14/2017) NP; H3N2 (A/Switzerland/9715293/2013) NP; H5N1 (A/Texas/37/2024) NP Protein; H7N9 (A/Anhui/1-BALF_RG6/2013) NP; H7N9 (A/Shanghai/2/2013) NP. Has cross-reactivity in ELISA with: H1N1 (A/Victoria/2454/2019) NP; No cross-reactivity in ELISA and WB with: Influenza B (B/Austria/1359417/2021) NP Protein; Influenza B (B/Brisbane/60/2008) NP; Influenza B (B/Colorado/06/2017) NP; Influenza B (B/Florida/4/2006) NP; Influenza B (B/Phuket/3073/2013) NP; Influenza B (B/Washington/02/2019) NP; No cross-reactivity in ELISA with: SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein; HCoV-229E Nucleocapsid Protein HCoV-NL63 Nucleocapsid Protein; HCoV-HKU1 Nucleocapsid Protein; HCoV-OC43 Nucleocapsid Protein.
The nucleoprotein (NP) of Influenza A virus encapsidates the negative strand of the viral RNA and is essential for replicative transcription. It may also be involved in other essential functions throughout the virus life cycle. As well as binding ssRNA, NP is able to self associate to form large oligomeric complexes. NP is able to interact with a variety of other macromolecules of both viral and cellular origins. It binds the PB1 and PB2 subunits of the polymerase and the matrix protein M1. 'NP has also been shown to interact with at least four cellular polypeptide families: nuclear import receptors of the importin class, filamentous (F) actin, the nuclear export receptor CRM1 and a DEAD box helicase BAT1/UAP56' (Portela et al 2002).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Influenza A NP
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
Rabbit
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG
ELISA, Western Blot
061
Unconjugated
Influenza nucleoprotein
Recombinant Influenza A H3N2 (A/Hong Kong/1/1968) Nucleoprotein/NP protein (Met1-Asn498).
100 μg
Primary
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado