Learn More
Novus Biologicals™ Integrin alpha V/CD51 Antibody (abituzumab) - Humanized, IgG2SA, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-28527-1mg
 View more versions of this product
Product Code. 30044878
  • 920.00€ / 1mg
Description
Integrin alpha V/CD51 Monoclonal antibody specifically detects Integrin alpha V/CD51 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Integrin alpha V/CD51
Monoclonal
Unconjugated
P06756
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG2
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
abituzumab
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
antigen identified by monoclonal L230, CD51, CD51 antigen, integrin alpha-V, integrin, alpha V (vitronectin receptor, alpha polypeptide, antigen CD51), MSK8, Vitronectin receptor subunit alpha, VNRADKFZp686A08142
Integrin aV/ ITGAV/ CD51
1 mg
Adaptive Immunity, Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Signal Transduction
3685
Human
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.