Learn More
Integrin beta 3/CD61 Antibody (CL7319) [HRP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-76484H
Product Code. 30288830
  • 737.00€ / 0.10mL
Description
Integrin beta 3/CD61 Monoclonal antibody specifically detects Integrin beta 3/CD61 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Integrin beta 3/CD61
Monoclonal
HRP
CD61, CD61 antigen, GP3Aplatelet glycoprotein IIIa, GPIIIaintegrin beta-3, integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), ITG B3, Platelet membrane glycoprotein IIIa
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P05106, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immunology, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Markers
3690
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL7319
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato