Learn More
Iodic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Iodic Acid |
| CAS | 7782-68-5 |
| Quantity | 10 g |
| Molecular Formula | HIO3 |
| Synonym | Hydrogen Iodate, Hydrogen Iodate (HIO3) |
| InChI Formula | InChI=1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4) |
| SMILES | OI(=O)=O |
| IUPAC Name | iodic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 175.91 |
| Formula Weight | 175.897 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?