Specifications
Tekniske data
| Color | White to Yellow |
| Density | 2.0860g/mL |
| Boiling Point | 109°C to 110°C (34.0 mmHg) |
| Flash Point | 110°C |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 96.5% min. (GC) |
| Packaging | Glass bottle |
| Refractive Index | 1.6550 to 1.6580 (20°C, 589nm) |
| Quantity | 1 g |
| Specific Gravity | 2.086 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Iodopyrazine
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Skin corrosion/irritation Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H319-Causes serious eye irritation.
- H335-May cause respiratory irritation.
- H315-Causes skin irritation.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.