Få mere at vide
IPCEF1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-68603
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 18644687
  • 572.00€ / 100µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
IPCEF1 Polyclonal antibody specifically detects IPCEF1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
IPCEF1
Polyclonal
Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
interaction protein for cytohesin exchange factors 1, interactor protein for cytohesin exchange factors 1, KIAA0403interaction protein for cytohesin exchange factors 1 Interaction protein forcytohesin exchange factors 1, phosphoinositide binding protein PIP3-E, Phosphoinositide-binding protein PIP3-E, PIP3-E, RP3-402L9.2
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: VERASECKKKHAFKISHPQIKTFYFAAENVQEMNVWLNKLGSAVIHQESTTKDEECYSESEQEDPEIAAET
100 μg
Primary
Human
Purified
Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Rabbit
Protein A purified
RUO
26034
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.