missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ipronidazole, TRC

Product Code. 17914005
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
17914005 50 mg 50mg
17990345 100 mg 100mg
17921615 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17914005 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI74700050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 14885-29-1
Molecular Formula C7 H11 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 169.18
Synonym Imidazole, 2-isopropyl-1-methyl-5-nitro- (8CI), 1-Methyl-2-(1-methylethyl)-5-nitro-1H-imidazole, 1-Methyl-2-isopropyl-5-nitroimidazole, 2-Isopropyl-1-methyl-5-nitroimidazole, Ipronidazole, Ipropran, NSC 109212, Ro 07-1554
IUPAC Name 1-methyl-5-nitro-2-propan-2-ylimidazole
SMILES CC(C)c1ncc([N+](=O)[O-])n1C

Spécification

Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H11N3O2/c1-5(2)7-8-4-6(9(7)3)10(11)12/h4-5H,1-3H3
Formula Weight 169.0851
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Ipronidazole
Grade HPLC
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.