Learn More
IQCK Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
415.00€ - 624.00€
Specifications
Antigen IQCK
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18234034
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-58411
100 μL
624.00€
100µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18691738
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-58411-25ul
25 μL
415.00€
25µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
IQCK Polyclonal specifically detects IQCK in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
Especificaciones
IQCK
Polyclonal
Rabbit
Human
124152
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:QIPSHIVRLKPSCSTDSSFTRTPVPTVSLASRELPVSSWQVTEPSSKNLWEQICKEYEAEQPPFPEGYKVKQEPVITVAPVEEMLFHGFSAEHYFPVSHFTMISRTPCPQDKSETINPKTCSPKEYLETFIFPVLLPGMA
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
FLJ20115, FLJ36575, IQ domain-containing protein K, IQ motif containing K, MGC35048
IQCK
IgG
Affinity Purified
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado