Learn More
IRF4 Antibody (MUM1/8274R), DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-20718IR
Product Code. 18543437
  • 728.00€ / 0.10mL
Description
IRF4 Monoclonal antibody specifically detects IRF4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
IRF4
Monoclonal
DyLight 755
interferon regulatory factor 4, IRF-4, LSIRFMUM1, Lymphocyte-specific interferon regulatory factor, Multiple myeloma oncogene 1, NF-EM5
Recombinant fragment (corresponding to C-terminal) of IRF4 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Cancer
3662
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
MUM1/8274R
50 mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.