missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Iron(III) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, BLD Pharm™

Product Code. 30965020
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Unit Size:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30965020 100 g 100g
30952940 500 g 500g
30955706 25 g 25g
30962542 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30965020 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD105675100g
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

Specifica

CAS 3522-50-7
Molecular Formula C6H5FeO7
MDL Number MFCD00149617
Quantity 100 g
SMILES OC(C([O-])=O)(CC([O-])=O)CC([O-])=O.[Fe+3]
Molecular Weight (g/mol) 244.94
Chemical Name or Material Iron(III) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.