Learn More
WTW™ Iron Test Kits
Código de producto. 11795783
Cambiar vista
Click to view available options
Range:
1 to 50 mg/L
Tamaño de la unidad:
Pack of 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Range unitSize
11795783 1 to 50 mg/L Pack of 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11795783 Proveedor WTW™ N.º de proveedor 250361
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Convenient, cost effective, precise; these Iron (Fe) cell test kit product types are ideal for testing waste water, drinking water, and foodstuffs.
  • For use with PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers
  • For waste water, drinking water, foodstuffs
  • Iron (Fe) cell test kit product type
  • Triazine method
  • Photometric method
  • Convenient, cost effective, precise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Analytes Triazine
For Use With (Application) For waste water, drinking water, foodstuffs
For Use With (Equipment) PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral photometers
Includes Certificates
No. of Tests 25
Range 1 to 50 mg/L
Sufficient For 25 Tests
Test Method Photometric
Type Iron (Fe) cell test kit
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tin Cell Test Method: photometric 0.10 - 2.50 mg/l Sn Spectroquant
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
Indicaciones de peligro
  • H290-May be corrosive to metals.
  • H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Consejos de prudencia
  • P273-Avoid release to the environment.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P311-IF exposed or concerned: Call a POISON CENTER/doctor/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, N-Cetyl-N'N'N-trimethylammonium bromide
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.