Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 500 mL |
| CAS | 67-63-0 |
| Packaging | Glass Bottle |
| Boiling Point | 81°C |
| Percent Purity | 99.90% |
| Grade | LC-MS |
| Chemical Name or Material | Isopropanol |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Isopropanol
- Danger
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- Flammable liquid Category 2
- Specific target organ toxicity Category 3
- H225-Highly flammable liquid and vapour.
- H319-Causes serious eye irritation.
- H336-May cause drowsiness or dizziness.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P240-Ground/bond container and receiving equipment.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?