Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ ISO Safety Sign 'Wear Laboratory Coat,' English
Beskrivelse
- Provide visual warning that laboratory coat must be worn in the area
Tekniske data
Tekniske data
| Alternate Part Number | M/M059/EN566/PE-150X50-1 |
| Finish | Gloss |
| Material | Polyester |
| Quantity | 1 Sign |
| Size (English) | 1.97 x 5.91 in. |
| Adhesive Type | Permanent |
| Mounting Type | Surface Mount |
| For Use With (Application) | Facility Identification, Safety Identification |
| Height (English) | 1.97 in. |
| Thickness | 0.099 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?