Description
- Available in sizes S to XXXL
- Clean-processed and gamma-sterilized
- Bound internal seams. Elasticated waist at back for good fit
- Tyvek™ covered elasticated thumb loops
- Tunneled elastication at wrists and ankles
- Front zipper closure
- Storm flap
Specifications
Specifications
| Product Type | Cleanroom Coveralls |
| Size | 2X-Large |
| Material | HDPE |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic at Back |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Closure Type | Front Zipper |
| Seam Type | Bound |
| Mostrar más |
The user should make the risk assessment to determine the protection required.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?