Learn More
Isonicotinamide, Mikromol™
Description
Isonicotinamide
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Isonicotinamide |
| CAS | 1453-82-3 |
| Analyte or Component Names | Isonicotinamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C6 H6 N2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Isonicotinamide, 4-Pyridinecarboxamide, Isonicotinamide (6CI,7CI,8CI), 4-(Aminocarbonyl)pyridine, 4-Amidopyridine, 4-Carbamoylpyridine, 4-Pyridinecarboxylic acid amide, Isoniacinamide, Isonicotinic acid amide, NSC 82353, Pyridine-4-carbamide, gamma-Pyridinecarboxamide, Isoniazid Impurity B |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9) |
| SMILES | NC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC Name | pyridine-4-carboxamide |
| Show More |
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?