Learn More
Isopropyl Myristate, TRC
Artikelnummer. 30407296
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30407296 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407296 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI872905100G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
missing translation for 'validMainframeMsg'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Myristic acid-isopropyl ester
CAS 110-27-0
Purity Grade Notes GC
Molecular Formula C17 H34 O2
Quantity 100 g
Synonym Isopropyl myristate, 1-Methylethyl tetradecanoate
InChI Formula InChI=1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
IUPAC Name propan-2-yl tetradecanoate
Molecular Weight (g/mol) 270.45
Formula Weight 270.2559
Percent Purity >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.