Learn More
Isopropyl Paraben, TRC
Product Code. 17924275
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
17924275 5 g 5g
17901675 10 g 10g
17953765 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17924275 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI8728605G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4191-73-5
Molecular Formula C10 H12 O3
Molecular Weight (g/mol) 180.2
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-, 1-methylethyl ester, Benzoic acid, p-hydroxy-, isopropyl ester (6CI,7CI,8CI), 4-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester, Isopropyl 4-hydroxybenzoate, Isopropyl p-hydroxybenzoate, Isopropylparaben, p-Hydroxybenzoic acid isopropyl ester
IUPAC Name propan-2-yl 4-hydroxybenzoate
SMILES CC(C)OC(=O)c1ccc(O)cc1
Specifications
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C10H12O3/c1-7(2)13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-7,11H,1-2H3
Formula Weight 180.0786
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material Isopropyl Paraben
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.