Learn More
Chemsplash Jet Spray Surgeons Gown -Taped Seams
Artikelnummer. 30058325
Ansicht ändern
Click to view available options
Color:
Yellow
Packungsgröße:
Pack of 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Packungsgröße
30058325 Yellow Pack of 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30058325 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 6248.700.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1304.63€
    1105.44€ / Pack of 100
    Save 199.19€
    15% Off
Estimated Shipment: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Jet Gown with Taped Seams Type PB(3-B) is highly resistant against high hazard permeation offering high levels of protection against even the most corrosive of chemicals.
Chemsplash Jet Gown with Taped Seams
  • Material: 88GSM Chemsplash Jet Spray Fabric
  • High Hazard Protection
  • Ankle Length and Tie Back
  • Double Cuffs - Internally Knitted and Elasticated Outside
  • Double Stand Collar
  • Velcro and Adhesive Tape Fastening on Inside Rear Neck
  • Anti-Static and Non-Linting
  • Taped seams
  • PFAS Free
Description: The Chemsplash Jet Gown with Taped Seams, Type PB(3-B), is highly resistant against high hazard permeation, offering high levels of protection against even the most corrosive chemicals. Made from a thick 88gsm heavy weight Polypropylene/Polyethylene multilayer laminated material. Chemsplash accessories are designed to protect the wearer from contaminants in the environment or to protect the environment and production from body-shedding particles or hair from the wearer. This range has been designed to ensure maximum comfort and wearability while maintaining the highest safety standards.
Spezifikation
Size Universal
Gender Unisex
No. of Pockets 1
Product Type Controlled Environments Gown
Material Composite Fabric
Color Yellow
Closure Type Ties
Disposable Single-use
Sterility Non-sterile
Cuff Style Knit
Latex Free Yes
Sleeve Style Long Sleeve
Autoclavable Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.