missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ JNJ 10198409

Codice prodotto. 18776356
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
18776356 10 mg 10mg
18737466 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18776356 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 6976/10
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Tocris product, part of R&D Systems. Potent PDGFRα and PDGFRβ inhbitor; also inhibits c-Abl, Lck, c-Src and Fyn kinases

JNJ 10198409 is a potent platelet-derived growth factor receptor (PDGFR) inhibitor (IC50 values are 4.2 and 45 nM for PDGFRβ and PDGFRα, respectively). Also inhibits c-Abl, Lck, c-Src and Fyn kinases (IC50 values are 22, 100, 185 and 378 nM respectively). Displays antiproliferative activity in multiple tumor cell lines. Accelerates down regulation of fibroblast genes in reprogramming of human fibroblasts into functional cardiomyocytes, within 9C cocktail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material N-(3-Fluorophenyl)-1,4-dihydro-6,7-dimethoxyindeno[1,2-c]pyrazol-3-amine
CAS 627518-40-5
Quantity 10 mg
Product Line Tocris
Target PDGF Receptor Inhibitors
Molecular Formula C18H16FN3O2
Formula Weight 2273
Purity 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.