Learn More
Nordvlies Katrin Classic Towel M2
Product Code. 15790997
Ansicht ändern
Click to view available options
Color:
White
Packungsgröße:
6 rolls
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Color Packungsgröße
15790997 White 6 rolls
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15790997 Lieferant Nordvlies Lieferanten-Nr. 46010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    94.32€ / 6 rolls
    Save 71.68€
    43% Off
Alle Werbeaktionen anzeigen
Estimated Shipment: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Thanks to the windmill embossing, the Katrin Classic System Towel M2 is softer and even more absorbent than ever before. As a result, 1–2 sheets are sufficient for hand drying.
  • A hygienic solution based on extremely absorbent mixed fibre paper for effective drying
  • 2-Ply, white
  • Flat sheets are fed out in the right size
  • Zero wastage with all the paper on the rolled used up
  • Large amount of paper on the roll
  • When used in conjunction with the Katrin Inclusive System Towel Dispenser, the number of sheets per roll will be 711
  • Suitable for all washrooms but especially where there is medium to high traffic
  • Soft and strong
  • Controlled consumption and reduced cost in use
  • Approved for short-term contact with food
  • Certified under the Nordic Swan Eco Label
  • Dermatologically tested and approve
Spezifikation
Product Type Hand Towel
Certifications/Compliance Nordic Swan Eco Label
Color White
Disposable Single-use
Dimensions (L x W) 160 m x 21 cm
For Use With (Application) Hand Drying
Packaging Quantity 715 Sheets
Ply 2-ply
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.